1045993
USP
Azathioprine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azathioprine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1N)C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
Clé InChI
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Azathioprine
- Azathioprine Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable