Principaux documents
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH215N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
Clé InChI
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39.00 °C - closed cup