PHR2538
N-Oxyde d'olanzapine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4′-N-Oxyde de 2-méthyl-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)-10H-benzo[b]thiéno[2,3-e][1,4]diazépine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1478334
Famille d'API
olanzapine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-65 to -96°C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)