PHR1524
Tamsulosin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Tamsulosin hydrochloride, (−)-(R)-5-[2-[[2-(o-ethoxy phenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy benzene sulfonamide, monohydrochloride, TAM, 5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 876
traceable to Ph. Eur. Y0000650
traceable to USP 1643260
Famille d'API
tamsulosin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 × 200 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
Clé InChI
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable