Documents
1.08430
Supelco
Indicator buffer tablets
for measuring water hardness with the Titriplex®system
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Indicator buffer tablets, for measuring water hardness with the Titriplex® system
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
titration: suitable
Poids
≥0.20 g
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
for the determination of water hardness with Titriplex® solutions
Remarque sur l'analyse
Weight (min): ≥ 0.20 g
Weight (max): ≤ 0.23 g
Disintegration time (at 25 °C): ≤ 150 s
Application test: conforms
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1