BP421
17α-Ethynylestradiol
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Synonyme(s) :
Ethinylestradiol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethinyl estradiol
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
182-183 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used in monographs such as:
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3