1260012
USP
Ethinyl estradiol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(17α)-3,17-Dihydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, 3,17β-Dihydroxy-17α-ethynylestra-1,3,5(10)-trien-6-one, 6-Keto-ethinyl estradiol, 6-Oxo-17-α-ethynylestradiol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethinyl estradiol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
QHTAUDUBRNENFJ-VCNAKFCDSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable