Principaux documents
92988
Supelco
(2RS,3SR)-2-Methylisocitric acid sodium salt
≥95.0% (GC)
50 MG
2 920.00 CHF
2 920.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
2 920.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O7 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.15 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 920.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Conditions de stockage
desiccated
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
Clé InChI
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3