Principaux documents
91926
Supelco
Adipoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[(5-carboxy-1-oxopentyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.32
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3