Principaux documents
07481
Supelco
Adipoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H23NO6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.32 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
Clé InChI
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable