870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Clé InChI
KOCKWDDTAHPJSX-OJMQLLJWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable