55952
Fusaric acid
for HPLC derivatization, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Chaîne SMILES
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :