B7510
Beauvericin
≥97% (HPLC), suitable for HPLC
Synonyme(s) :
cyclo(D-α-Hydroxyisovaleryl-L-N-methyl-Phe)3
About This Item
Produits recommandés
product name
Beauvericin, ≥97% (HPLC)
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1OC(=O)C(Cc2ccccc2)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc3ccccc3)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc4ccccc4)N(C)C1=O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C45H57N3O9/c1-28(2)37-40(49)46(7)35(26-32-21-15-11-16-22-32)44(53)56-39(30(5)6)42(51)48(9)36(27-33-23-17-12-18-24-33)45(54)57-38(29(3)4)41(50)47(8)34(43(52)55-37)25-31-19-13-10-14-20-31/h10-24,28-30,34-39H,25-27H2,1-9H3
Clé InChI
GYSCAQFHASJXRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable