M5269
Moniliformin sodium salt from Fusarium proliferatum
Synonyme(s) :
1-Hydroxycyclobut-1-ene-3,4-dione
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(C=C1[O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H2O3.Na/c5-2-1-3(6)4(2)7;/h1,5H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FERDNJVXTWPNSA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges