50553
α-Tri-Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Synonyme(s) :
α-TCP, α-Tricalcium phosphate
153.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
153.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
transfection: suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clé InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Description générale
Application
α-tri-Calcium phosphate has been used to transfect 293T and 231 cells with the PiggyBac LSS-mOrange- aspartate-glutamate-valine-aspartate (DEVD)-mKate2 transposon vector and in reporter verification studies.[2]
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable