Principaux documents
393363
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
99%
1 G
81.00 CHF
5 G
310.00 CHF
81.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
81.00 CHF
5 G
310.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
81.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder or crystals
Pf
160-162 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(O)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-13-6-9-14(10-7-13,11-8-13)12(15)16/h2-11H2,1H3,(H,15,16)/t13-,14-
Clé InChI
IAQHPZFALQQESM-HDJSIYSDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Michael J Wilde et al.
Journal of chromatography. A, 1378, 74-87 (2015-01-03)
Although bicyclic acids have been reported to be the major naphthenic acids in oil sands process-affected water (OSPW) and a well-accepted screening assay indicated that some bicyclics were the most acutely toxic acids tested, none have yet been identified. Here