Principaux documents
901001
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid
≥97%
Synonyme(s) :
(1s,2R,3R,4s,5s,6S,7S,8r)-4-(Methoxycarbonyl)cubane-1-carboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester
1 G
666.00 CHF
666.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
666.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
666.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder or crystals
Pf
181 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES 
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(OC)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9(14)11-5-2-6(11)4-7(11)3(5)10(2,4)8(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid is a tertiary carboxylic acid that can undergo iododecarboxylation using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin (DIH) as both reaction initiator and iodine source under irradiative conditions. This product was previously listed as BML00136.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal-Free Efficient, General and Facile Iododecarboxylation Method with Biodegradable Co-Products.
Kulbitski K, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(9), 1438-1442 (2011)