Principaux documents
24481
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.51
Beilstein:
109433
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.455
pb
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Clé InChI
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter