21193
Calcium ionophore II
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetra[cyclohexyl]diglycolic acid diamide, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-3-oxapentanediamide, ETH 129
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
solid
Qualité
function tested
Chaîne SMILES
O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
Clé InChI
URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable