99310
Calcium ionophore I - cocktail A
Selectophore™
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Catégories apparentées
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Analytica Chimica Acta, 135, 51-51 (1982)
Plant physiology, 183(3), 1331-1344 (2020-05-06)
Hydrogen gas (H2) has a possible signaling role in many developmental and adaptive plant responses, including mitigating the harmful effects of cadmium (Cd) uptake from soil. We used electrophysiological and molecular approaches to understand how H2 ameliorates Cd toxicity in