692360
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Synonyme(s) :
NaBARF
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: sodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
Clé InChI
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In-situ diazo-coupling and N- and C-nitrosations.
- Synthesis of oxirane from different carbonyl substrates and trimethylsulfonium chloride via phase-transfer catalysis.
- Synthesis of ion selective membranes9
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable