04660585
(−)-Menthone
primary reference standard
Synonyme(s) :
(1R,4S)-p-menthan-3-one, (2S,5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
207-210 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C