Principaux documents
00548
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ser(Bzl)-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-O-benzyl-N-methyl-L-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.48
Beilstein:
8584103
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN([C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H25NO5/c1-27(24(25(28)29)17-31-15-18-9-3-2-4-10-18)26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,23-24H,15-17H2,1H3,(H,28,29)/t24-/m0/s1
Clé InChI
VZPIFUWXIJVTCS-DEOSSOPVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable