Principaux documents
1.06349
SAFC
Dihydrogénophosphate de sodium monohydraté
EMPROVE® ESSENTIAL, BP, ChP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium monobasic monohydrate, Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-449-2
Agence
BP
ChP
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
850 g/L
Densité
2.04 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le dihydrogénophosphate de sodium monohydraté est un constituant courant des systèmes de tampon phosphate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable