Principaux documents
00469
Sigma-Aldrich
α-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
5 ML
40.80 CHF
40.80 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
40.80 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.31
Beilstein:
2327829
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40.80 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491
pb
127 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male