Principaux documents
UFC50VL96
Millipore
Flacons Amicon® Ultra de 0,5 ml
greener alternative
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Synonyme(s) :
Flacons Amicon®, Flacons de filtration Amicon®, Flacons Ultra de 0,5 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filtre à centrifuger Amicon Ultra de 0,5 ml pour le dessalage et la concentration des protéines. Produit conditionné en packs de 96.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Caractéristiques et avantages
Volume minimal du concentré final : Non pertinent
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13