SLAP05010
Filtre pour seringue en fibres de verre Millex®
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-AP, Filtre pour seringue en fibres de verre de 2,0 μm, Millex AP50
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass fiber membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
bidirectional
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥650 L/min air flow rate at 10 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Volume
4000 mL
Dimension de pores
2.0 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
Raccords
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Informations légales