Documents
SLGPB5010
Millipore
Filtre en ligne en polyéthersulfone Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
Synonyme(s) :
Filtre en ligne Express PLUS en PES, Filtre pour seringue en PES de 0,22 μm, Millex® GP50, Unité de filtration Millex® 50 mm, filtre en ligne Millex-GP avec cloche de remplissage, filtre pour seringue en polyéthersulfone
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
~390 mL/min water flow rate at 15 psig
Technique(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
96 mm , including bell
Volume
4000-8000 mL
Matrice
Express PLUS
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccords
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior)
outlet filling bell
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre bidirectionnel Millex-GP50 est un filtre stérilisant pour solutions aqueuses.Il élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieureà 0,22 micron (µm). Le filtre Millex-GP50 stérile est apyrogène et non toxique. Ceproduit à usage unique consiste en un filtre membrane de 0,22 µm scellé dans un support en acrylique.
Application
Filtration stérilisante de milieux de culture tissulaire, d'additifs, de tampons et de l'eau.
Notes préparatoires
  • À utiliser avec une pompe péristaltique ; il est recommandé d'utiliser un entraînement de pompe et une tête de pompe qui délivrent une vitesse constante de 60 tours par minute (tr/min). Cela génère un débit moyen de 100 ml/min.
  • Tubulure recommandée : tubulure en caoutchouc silicone ou en latex de 4 à 9,5 mm de D.I.
Autres remarques
  • À utiliser avec une pompe péristaltique ; il est recommandé d'utiliser un entraînement de pompe et une tête de pompe quidélivrent une vitesse constante de 60 tours par minute (tr/min). Cela génère undébit moyen de 100 ml/min.
  • Tubulure recommandée : tubulure en caoutchouc silicone ou en latex de 4 à 9,5 mm de D.I.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany