Principaux documents
SLGL0250S
Millipore
Unité de filtration Millex-OR (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonyme(s) :
filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millex-OR (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de stériliser et/ou de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
  • Irrigation lors d'interventions chirurgicales ophtalmiques
  • Élaboration de solutions péridurales
  • Élaboration de préparations officinales
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique
  • Filtre membrane hydrophile en esters de cellulose de 0,22 µmscellé dans un support en poly(chlorure de vinyle)(PVC)
  • Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3