SLGV004SL
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GS, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip