Principaux documents
PX0040-1
Sigma-Aldrich
Pancreatin Powder
PX0040-1
265.00 CHF
265.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
PX0040-1
265.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.77
265.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1