1.07133
Pancreatin
1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Pancreatin
About This Item
Produits recommandés
Agence
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>360 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1