Principaux documents
P3292
Sigma-Aldrich
Pancréatine from porcine pancreas
powder, suitable for cell culture, 4 × USP specifications
Synonyme(s) :
Pancréatine from hog pancreas
25 G
62.80 CHF
100 G
190.00 CHF
62.80 CHF
Date d'expédition estimée le17 juillet 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
62.80 CHF
100 G
190.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
62.80 CHF
Date d'expédition estimée le17 juillet 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
Porcine pancreas
Agence
USP (specifications)
Forme
powder
Activité spécifique
4 × USP specifications
Contient
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Application
Pancreatin from porcine pancreas has been used to assess the treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy, to investigate treatment options for pancreatic diabetes in patients experiencing the decompensated stage of chronic pancreatitis, and to safely and effectively remove formalin-fixed tissues from arterial grafts without leading to structural damage or loss in fiber integrity.
Actions biochimiques/physiologiques
La pancréatine contient des constituants enzymatiques, dont la trypsine, l′amylase et la lipase, la ribonucléase et la protéase, produites par les cellules exocrines du pancréas de porc. Cette combinaison d′enzymes lui permet d′hydrolyser les protéines, l′amidon et les graisses. La pancréatine est capable de convertir au moins 25 fois son poids de fécule de pomme de terre en glucides solubles en 5 minutes dans l′eau à 40 °C, de digérer au moins 25 fois son poids de caséine en 60 minutes à pH 7,5 et à 40 °C, et de libérer au moins 2 microéquivalents d′acide par min par mg de pancréatine à partir d′huile d′olive à pH 9,0 et à 37 °C.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Daniel N Meijles et al.
The Biochemical journal, 478(11), 2059-2079 (2021-05-19)
Insulin and insulin-like growth factor stimulate protein synthesis and cardioprotection in the heart, acting through their receptors (INSRs, IGF1Rs) and signalling via protein kinase B (PKB, also known as Akt). Protein synthesis is increased in hearts perfused at alkaline pHo
Xu-Dong Kong et al.
Nature biomedical engineering, 4(5), 560-571 (2020-05-13)
The oral administration of peptide drugs is hampered by their metabolic instability and limited intestinal uptake. Here, we describe a method for the generation of small target-specific peptides (less than 1,600 Da in size) that resist gastrointestinal proteases. By using
Hyunji Byun et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 19(1), 112-112 (2021-07-18)
The tumor susceptibility gene 101 (Tsg101), a component of the endosomal sorting complex required for transport (ESCRT) complex I, is involved in multiple biological processes involving endomembranous structures and the plasma membrane. The role of Tsg101 in the uterine epithelium
C Giromini et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(8), 1436-1445 (2017-04-12)
Ex-food or former food products (FFPs) have been proposed as one of the categories with great promise as alternative feed ingredients. FFPs' nutritional potential is not yet fully exploited. Therefore, the aim of this study was to perform a nutritional
Luisina Ongaro et al.
Biology of reproduction, 102(3), 639-646 (2019-11-15)
Activins selectively stimulate follicle-stimulating hormone (FSH) secretion by pituitary gonadotrope cells. More recently, other members of the TGFbeta superfamily, the bone morphogenetic proteins (BMPs), were reported to regulate FSH synthesis. Activins and BMPs independently and synergistically stimulate transcription of the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Bonjour, Nous avons besoin de la valeur exacte (chiffrée) de l'activité protease selon monographie USP Pancreatin - Assay for protease activity. Est ce une information disponible sur le CoA du produit ? Ou que nous pouvons obtenir ? Merci d'avance,
    1 answer
    1. The specific activity of the pancreatin is specified in multiples of the minimum USP standard (USP 24, p. 1254). The USP defines a minimum specification of 1X Pancreatin as follows:
      25 USP protease units per mg.
      25 USP amylase units per mg.
      2 USP lipase units per mg.
      For the 4 × USP the above values are multiplied by four. The product Certificate of Analysis confirms that this specification has been met, but no activity values are reported. The USP defines units as:
      One USP Unit of amylase activity is contained in the amount of pancreatin that decomposes starch at an initial rate such that 0.16 µ Eq of glycosidic linkage is hydrolyzed per minute under the conditions of the Assay for amylase activity.
      One USP Unit of lipase activity is contained in the amount of pancreatin that liberates 1.0 µ Eq of acid per minute at a pH of 9.0 and 37° under the conditions of the Assay for lipase activity.
      One USP Unit of protease activity is contained in the amount of pancreatin that under the conditions of the Assay for protease activity hydrolyzes casein at an initial rate such that there is liberated per minute an amount of peptides not precipitated by trichloroacetic acid that gives the same absorbance at 280 nm as 15 nmol of tyrosine.
      The specific monograph may not be shared due to copyright laws. Please refer to the USP to review the published monograph.
      Helpful?
  2. What are the USP/mg for pancreatin (P3292)?
    1 answer
    1. This product meets 4X the minimum USP specifications. According to the USP monograph for Pancreatin, the 1X minimum specification is 25 USP units amylase, 2 USP units lipase, and 25 USP units protease per milligram. The calculated protease activity for the 4X preparation then, would be at least 100 units per milligram. This is a calculated value based on the USP monograph and are not reported separately on the Certificate of Analysis.