Key Documents
MABF732
Sigma-Aldrich
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), PE, clone 3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Foxp3(20371)
Description générale
The 3G3 antibody reacts with mouse Foxp3, a 50-55 kDa transcription factor which is a central regulator of T cell activity and is critical for the development and function of regulatory T cells (Tregs). Foxp3 is expressed at constitutively high levels in Treg cells, which are further identified as being CD4+ CD25+. In resting conventional T cells (CD4+ CD25-) Foxp3 expression is restricted, and upon TCR activation is expressed only transiently and in a small proportion of cells. ï“”“” “” Tregs are critical for maintaining peripheral tolerance and are implicated in the development of autoimmunity.It is important to review the literature in choosing an antibody for the Foxp3 antigen in flow cytometry, as the potential for high background or non-specific staining may be observed. The 3G3 antibody may be used for intracellular detection of Foxp3 in cells from mouse and Rhesus macaque.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
&
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : µ
Forme physique
Chromatographie d'exclusion stérique
Purified Mouse Monoclonal Antibody in buffer containing 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, pH 7.2, and up to 0.1% sodium azide.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable