MABF151A
Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), violetFluor® 450, clone A7R34 Antibody
clone A7R34, from rat, violetFluor® 450
Synonyme(s) :
Interleukin-7 receptor subunit alpha (IL-7 receptor subunit alpha or IL-7R subunit alpha or IL-7R-alpha or IL-7RA), CD127, CD127 (IL-7Ra)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
violetFluor® 450
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il7R(16197)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.