MABF459
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (human), PE, clone IT2.2
clone IT2.2, from mouse
Synonyme(s) :
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, B70, BU63, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, CD antigen CD86
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IT2.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD86(942)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million human peripheral blood monocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable