MABE1807
Anti-NuMA1 Antibody, clone AD6-1
clone AD6-1, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein1, Nuclear matrix protein-22, NMP-22, SP-H antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AD6-1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUMA1(4926)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected NUMA1 in HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NUMA1 in Immunocytochemistry applications (Carminati, M., et. al. (2016). Nat Struct Mol Biol. 23(2):155-63; Gallini, S., et. al. (2016). Curr Biol. 26(4):458-69).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NUMA1 in Western Blotting applications (Carminati, M., et. al. (2016). Nat Struct Mol Biol. 23(2):155-63; Gallini, S., et. al. (2016). Curr Biol. 26(4):458-69).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NUMA1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash