MABF841
Anti-FCGR2A/C Antibody, clone 11B6
clone 11B6, from mouse
Synonyme(s) :
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-c, IgG Fc receptor II-a, IgG Fc receptor II-b, IgG Fc receptor II-c, CDw32, Fc-g
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11B6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGR2A(2212) , FCGR2B(2213)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant FcγRIIc cytoplasmic (CY) domain GST fusion, but not FcγRIIb CY domain GST fusion (Li, X., et al. (2013). Sci. Transl. Med. 5(216):216ra175).
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: An 1:50 dilution of this antibody detected FCGR2A/C in human bone marrow tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable