SAB2702236
Monoclonal Anti-NuMA antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
NMP-22, NUMA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT3611, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
238kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUMA1(4926)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable