MABC1191
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody, clone ARN1
clone ARN1, from mouse
Synonyme(s) :
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ARN1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC5A5(6528)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Immunohistochemistry applications (Tazebay, U.H., et. al. (2000). 6(8):871-8).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in MDCK cells transduced with human WT Sodium-Iodide Symporter (NIS).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable