1.05579
TLC plastic sheets, PEI Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonyme(s) :
PEI Cellulose Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose matrix
plastic support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
80-120 μm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Chromatographic testing:
hRf-values
- Adenosine-5-triphosphoric acid disodium salt:
3 - 6
- Adenosine-5-diphosphoric acid monopotassium salt dihydrate: 16 - 22
- Adenosine-5-monophosphoric acid disodium salt hexahydrate: 47 - 55
Typical value determined on a sheet
Eluent: 1 M Aqueous sodium chloride solution
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13