FCMAB313PE
Milli-Mark® Anti-Nestin-PE Antibody, clone 10C2
clone 10C2, Milli-Mark®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C2, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NES(10763)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable