Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
MAB377
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NeuN, clone A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
500 μG
924.00 CHF
924.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS377
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
924.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
924.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS377
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Espèces réactives
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L′anticorps anti-NeuN, clone A60 reconnaît spécifiquement la protéine NeuN (NEUronal Nuclei, noyau neuronal) spécifique des neurones et liée à l′ADN. Cette protéine est présente dans la majorité des types de cellules neuronales du SNC et du SNP chez tous les vertébrés testés jusqu′ici. La distribution de la protéine NeuN est apparemment limitée aux noyaux, aux péricaryons et à certains processus proximaux des neurones dans le cerveau fœtal et adulte, même si certains neurones ne sont pas reconnus par l′anticorps anti-NeuN indépendamment de l′âge, par exemple les cellules rétiniennes INL, les cellules de Cajal-Retzius, les cellules de Purkinje, les neurones du noyau olivaire inférieur et du noyau dentelé et les cellules ganglionnaires sympathiques (Mullen et coll., 1992 ; Wolf et coll., 1996). L′antigène NeuN détectable par immunohistochimie apparaît d′abord aux stades développementaux qui correspondent au retrait du neurone du cycle cellulaire ou au début de la différenciation terminale du neurone (Mullen et col., 1992). L′immunoréactivité apparaît approximativement au stade E9.5 dans le tube neural de souris et s′étend à l′ensemble du système nerveux en développement avant le stade E12.5. Une coloration nucléaire intense suggère une fonction de protéine régulatrice du noyau ; toutefois, il n′existe pas encore de données indiquant si la protéine NeuN a une fonction dans le cytoplasme distal ou si elle est simplement synthétisée à ce site avant d′être renvoyée vers le noyau. Aucune différence n′a été observée par immunoblotting entre la protéine isolée de noyaux purifiés et celle provenant d′un extrait de cerveau total (Mullen et coll., 1992).
Spécificité
L′anticorps monoclonal exclusif de MILLIPORE dirigé contre la protéine nucléaire NeuN (Neuronal Nuclei), spécifique des neurones de vertébrés, réagit avec la plupart des types de cellules neuronales dans l′ensemble du système nerveux de la souris, y compris le cervelet, le cortex cérébral, l′hippocampe, le thalamus, la colonne vertébrale et les neurones du système nerveux périphérique, notamment les ganglions rachidiens, de la chaîne sympathique et entériques. Au cours du développement, l′immunoréactivité s′observe initialement peu de temps après que les neurones deviennent post-mitotiques (aucune coloration n′a été détectée dans les zones proliférantes). La coloration immunohistochimique est principalement localisée dans le noyau des neurones, et le cytoplasme présente une coloration moins intense. Les quelques types de cellules neuronales qui ne présentent pas de réactivité pour l′anticorps MAB377 incluent les cellules de Purkinje, les cellules mitrales et les cellules photoréceptrices. Cet anticorps est un excellent marqueur des neurones et cultures primaires et des cellules P19 stimulées par l′acide rétinoïque. Il est également utile pour identifier les neurones dans les greffes.
Immunogène
Noyaux cellulaires purifiés de cerveau de souris
Application
Analyse par western blot :
Un lot antérieur de cet anticorps a reconnu 2 à 3 bandes dans la plage de 46-48 kDa et potentiellement une autre bande d′environ 66 kDa.
Immunocytochimie :
une dilution au 1/10e-1/100e d′un lot antérieur a été utilisée. Les neurones en culture doivent être perméabilisés au triton X-100 à 0,1 %. Toutes les dilutions d′anticorps primaires doivent être préparées dans des solutions simples contenant seulement du tampon et l′anticorps, sans ajouter un excès de protéines de blocage ou de détergents.
Immunohistochimie :
1/100e à 1/1 000e. L′anticorps donne de meilleurs résultats sur les tissus inclus en cire de polyester, mais peut aussi être utilisé sur des tissus inclus en paraffine avec un facteur de dilution plus faible pour la solution de travail. Les fixatifs à base de formaldéhyde sont adaptés à cet anticorps. Un prétraitement par acide citrique et micro-ondes a également été utilisé avec succès (Sarnat, 1998).
Analyse par immunohistochimie (paraffine) : Un lot antérieur a été utilisé en IH(P).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Catégorie de recherche
Neuroscience
L′anticorps anti-NeuN, clone A60, détecte le niveau de NeuN et son utilisation a été publiée et validée en FC, IC, IF, IH, IH(P), IP et WB.
Sous-catégorie de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Évaluée de routine par immunohistochimie sur des tissus cérébraux.
Analyse par immunohistochimie (paraffine) :
NeuN (réf. MAB377) - distribution du marquage/morphologie dans le cervelet de rat. Tissu prétraité au citrate, pH 6,0. Ce lot d′anticorps a été dilué au 1/100ème, avec détection par HRP-DAB IHC-Select. L′immunoréactivité est observée sous forme de coloration nucléaire dans les neurones de la couche granulaire. À noter, aucun signal n′est détecté dans le noyau des cellules de Purkinje.
Coloration optimale en tampon citrate, pH 6,0, démasquage de l′épitope : Cervelet de rat
Description de la cible
46/48 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 de souris purifiée dans une solution contenant 0,02 M de tampon phosphate, pH 7,6, 0,25 M de NaCl et 0,1 % d′azoture de sodium.
Protéine A purifiée
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois entre 2 et 8 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle positif : tissu de cerveau. Contrôle négatif : tout tissu non neuronal, p. ex. fibroblastes.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pathogenesis of spinally mediated hyperalgesia in diabetes.
Ramos, KM; Jiang, Y; Svensson, CI; Calcutt, NA
Diabetes null
Michel Cyr et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(14), 2541-2543 (2006-10-27)
An expansion in the CAG repeat of the IT15 (huntingtin) gene underlies the development of Huntington's disease (HD), but the basis for the specific vulnerability of dopamine-receptive striatal neurons remains unclear. To examine the potential role of the dopamine system
Different expression patterns of Bcl-2, Bcl-xl, and Bax proteins after sublethal forebrain ischemia in C57Black/Crj6 mouse striatum.
Wu, C; Fujihara, H; Yao, J; Qi, S; Li, H; Shimoji, K; Baba, H
Stroke null
Stacey A Trotter et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(42), 10756-10767 (2006-10-20)
Malformations of the neocortex are a common cause of human epilepsy; however, the critical issue of how disturbances in cortical organization render neurons epileptogenic remains controversial. The present study addressed this issue by studying inhibitory structure and function before seizure
Localization of the glutamine transporter SNAT1 in rat cerebral cortex and neighboring structures, with a note on its localization in human cortex.
Melone, M; Quagliano, F; Barbaresi, P; Varoqui, H; Erickson, JD; Conti, F
Cerebral Cortex (1991)
Articles
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Afficher tout
Protocoles
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Questions
  1. What is the recommended storage method for the Anti-NeuN Antibody (MAB377) as it nears the 6-month mark? Should it be aliquoted and frozen, or is it still okay to store it at 4°C?
    1 answer
    1. The Anti-NeuN Antibody (clone A60) can be stored at 2-8ºC for 6 months from the date of receipt. If the remaining portion will be used within the next 2 months, it can be left at the current temperature, assuming stability. However, as stability cannot be guaranteed beyond the 6-month mark, adding glycerol to some of the remaining stock (for a final concentration of 50% glycerol), aliquoting it to small working volumes, and storing those at -20°C could be considered. Testing and validating its stability would be necessary.