Principaux documents
CBL309
Sigma-Aldrich
Mouse Anti-Human IgG1 Antibody, clone 8c/6-39, Fc
clone 8c/6-39, Chemicon®, from mouse
0.5 MG
616.00 CHF
616.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 MG
616.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
616.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
8c/6-39, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
The antibody is specific for the CH2 domain of human IgG1 subclass
Application
Immunohistochemical staining of acetone fixed tissue sections
ELISA assays
Mancini assays
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Mouse anti-Human IgG1 Antibody, clone 8c/6-39, Fc detects level of Human IgG1 & has been published & validated for use in ELISA, IH.
Liaison
Replaces: MABN1055
Forme physique
Format: Purified
The monoclonal is presented in liquid in 0.01M phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide, pH7.1. We recommend that each laboratory determine an optimum working titre for use in its particular application.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable