BP1030
Pravastatin impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pravastatin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H36O7/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t13-,14-,16+,17-,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Clé InChI
TUZYXOIXSAXUGO-PZSHMICQSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)