I6260
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
clone GG-7, ascites fluid
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GG-7, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:40,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- to study the relationship between cell size, cell cycle and specific recombinant protein productivity
- in the label-free homogeneous assay to identify inhibitors of a4b7 integrin-mediated cell adhesion to mucosal addressin cell adhesion molecule (MadCAM)
- in enzyme-linked immunosorbent assay
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable