CBL212
Anti-Neurofilament 200 kDa Antibody, clone RT97
clone RT97, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
RT97, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, pig, avian, chicken, reptile
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Recognizes rat, chicken, pig and reptile
Application
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Strong staining of neuronal processes in a variety of tissues
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable