Principaux documents
AB5405
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-opsine (rouge/verte)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CBBM, Anti-CBP, Anti-COD5, Anti-RCP, Anti-ROP
100 μG
953.00 CHF
953.00 CHF
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1265
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
953.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
953.00 CHF
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1265
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OPN1LW(5956)
Description générale
L'opsine 1 sensible aux ondes longues et l'opsine 1 sensible aux ondes moyennes (UniProt : P04000/P04001 ; également connues sous le nom de pigment rouge des cônes photorécepteurs/pigment vert des cônes photorécepteurs, opsine sensible au rouge/opsine sensible au vert, ROP/GOP) sont codées par les gènes OPN1LW/OPN1MW (également connus sous le nom de RCP/GCP) (identifiant du gène : 5956/2652) chez l'être humain. La palette complète de discrimination chromatique chez l'homme repose sur la présence et la fonction de trois cônes photorécepteurs. Chaque type de cône possède un complexe pigment-protéine photosensible composé de rétinal 11-cis et d'une protéine unique, l'opsine, qui confère une sensibilité aux longueurs d'onde courtes (cône S, pic de sensibilité vers 420 nm), moyennes (cône M, pic de sensibilité vers 530 nm avec polymorphisme) et longues (cône L, pic de sensibilité vers 560 nm avec polymorphisme) du spectre de la lumière. Les opsines sont des protéines membranaires à passage multiple qui appartiennent à la famille des récepteurs couplés aux protéines G 1. Elles se composent de quatre domaines extracellulaires, de sept domaines hélicoïdaux et de quatre domaines cytoplasmiques. Les gènes correspondant aux trois types d'opsines des cônes et le gène codant la rhodopsine des bâtonnets semblent être homologues avec des niveaux de conservation variables. La plus forte conservation concerne les pigments sensibles aux longueurs d'onde moyennes (vert) et longues (rouge) sur le chromosome X, suggérant un événement de duplication/divergence relativement récent. L'opsine des cônes S (bleu) semble avoir une plus forte conservation avec la rhodopsine. Chez l'homme, la distribution des cônes photorécepteurs est dominée par les pigments des cônes M et L. Les mutations des gènes OPN1MW et OPN1LW sont connues pour provoquer un daltonisme caractérisé par une dichromie avec confusion du rouge et du vert, sans perte de luminance ni décalage ou raccourcissement du spectre. Certaines mutations entraînent également une dystrophie des cônes qui se traduit par une dégénérescence progressive des cônes photorécepteurs, avec une certaine préservation de la fonction des bâtonnets. (réf. : Neitz, M., and Neitz, J. (2000). Arch. Ophthalmol. 118(5); 691-700).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte les opsines sensibles au rouge et au vert.
Souris. La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée
Immunogène
Opsine rouge/verte humaine recombinante complète.
Opsine rouge/verte humaine recombinante.
Application
L'anticorps anti-opsine rouge/verte, réf. AB5405, est un anticorps polyclonal de lapin qui détecte l'opsine rouge/verte et qui a été testé en immunohistochimie (paraffine).
Qualité
Évalué par immunohistochimie (paraffine) dans des coupes de tissus rétiniens de souris.Analyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/250e de cet anticorps a permis de détecter l'opsine rouge/verte dans des coupes de tissus rétiniens de souris.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M (pH 7,6), du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Conditions de conservation recommandées : +2 °C à +8 °C.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gene therapy for red-green colour blindness in adult primates.
Mancuso, K; Hauswirth, WW; Li, Q; Connor, TB; Kuchenbecker, JA; Mauck, MC; Neitz, J; Neitz, M
Nature null
Xue Cai et al.
Experimental eye research, 140, 130-138 (2015-09-02)
Mutation of the Tub gene results in the mislocalization of photoreceptor-specific proteins and eventually retinal degeneration. However, the exact mechanism underlying the retinal degeneration remains largely unknown. In this study, we discovered that the expression of endoplasmic reticulum (ER) stress
E R Ritchey et al.
Neuroscience, 169(3), 1376-1391 (2010-06-12)
Guanine nucleotide-binding protein beta3 (GNB3) is an isoform of the beta subunit of the heterotrimeric G protein second messenger complex that is commonly associated with transmembrane receptors. The presence of GNB3 in photoreceptors, and possibly bipolar cells, has been confirmed
Tatyana Appelbaum et al.
Molecular vision, 22, 319-331 (2016-04-29)
Canine X-linked progressive retinal atrophy 1 (XLPRA1) caused by a mutation in retinitis pigmentosa (RP) GTPase regulator (RPGR) exon ORF15 showed significant variability in disease onset in a colony of dogs that all inherited the same mutant X chromosome. Defective
Joseph A Brzezinski et al.
Development (Cambridge, England), 137(4), 619-629 (2010-01-30)
Photoreceptors, rods and cones are the most abundant cell type in the mammalian retina. However, the molecules that control their development are not fully understood. In studies of photoreceptor fate determination, we found that Blimp1 (Prdm1) is expressed transiently in