ABN466
Anti-NANOS2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nanos homolog 2, NOS-2, NANOS2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NANOS2(339345)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected NANOS2 in human testis cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS2 in 15 µg of rat brain tissue.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable