ABN1354
Anticorps anti-C9ORF72/C9RANT (poly-PR)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
C9ORF72/C9RANT (Poly-PR), alpha-PR antisense, C9ORF72 (Poly-RP)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C9orf72(203228)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-PR) dans des cellules HEK293T transfectées par Flag-PA (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-PR) dans une protéine recombinante (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-PR) dans des agrégats trouvés dans des neurones des régions CA et DG de l'hippocampe (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Analyse par dot blotting : Un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (PR-CT) dans des applications de dot blotting (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Neurosciences
Qualité
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-PR) dans 10 µl de lysat de cellules HEK293 transfectées par Flag-PR.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1